Print…
4-Bromo-1-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-1-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC905979-100MG PC905979-250MG
APOSPC905979-100MGEA 429 EUR
APOSPC905979-100MG APOSPC905979-250MG
4-Bromo-1-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
4-Bromo-1-(trifluoromethyl)pyrazole
Fórmula: C₄H₂BrF₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD27988093
Número CAS: 1046831-97-3