Print…
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Amino-2,2-difluoropropane hydrochloride, 2,2-Difluoropropan-1-amine hydrochloride
PC9057-1G PC9057-5G
APOSPC9057-1GEA 27.7 EUR
APOSPC9057-1G APOSPC9057-5G
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride 95+%
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride
Fórmula: C₃H₇F₂N·ClH
Ponto de Fusão: 235…239 °C
Densidade: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659051
Número CAS: 868241-48-9