Print…
5-Bromo-4-fluoroindoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC905636-100MG PC905636-250MG
APOSPC905636-100MGEA 66.7 EUR
APOSPC905636-100MG APOSPC905636-250MG
5-Bromo-4-fluoroindoline 95%
5-Bromo-4-fluoroindoline
Fórmula: C₈H₇BrFN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD27991352
Número CAS: 1782463-27-7