Print…
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC905621-1G PC905621-250MG PC905621-5G
APOSPC905621-1GEA 328 EUR
APOSPC905621-1G APOSPC905621-250MG APOSPC905621-5G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₅BrClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28130389
Número CAS: 1824057-69-3