Print…
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC905561-1G PC905561-5G
APOSPC905561-1GEA 42.2 EUR
APOSPC905561-1G APOSPC905561-5G
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₇FN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26407017
Número CAS: 1441723-24-5