Print…
4-Aminomethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC905533-1G PC905533-250MG
APOSPC905533-1GEA 125 EUR
APOSPC905533-1G APOSPC905533-250MG
4-Aminomethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
4-Aminomethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Fórmula: C₈H₇F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16617616
Número CAS: 531508-46-0