2-Cyano-5-fluorobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
4-Fluoro-2-formylbenzonitrile
PC905464-1G
PC905464-5G
APOSPC905464-1GEA
81.2
EUR
APOSPC905464-1G
APOSPC905464-5G
2-Cyano-5-fluorobenzaldehyde 95%
2-Cyano-5-fluorobenzaldehyde
Fórmula:
C₈H₄FNO Peso Molecular: 149.122 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16619724 Número CAS: 894779-76-1 |