Print…
2-Cyano-5-fluorobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC905464-1G PC905464-5G
APOSPC905464-1GEA 0 EUR
APOSPC905464-1G APOSPC905464-5G
2-Cyano-5-fluorobenzaldehyde 95%
2-Cyano-5-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₈H₄FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16619724
Número CAS: 894779-76-1