1-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC905449-1G
PC905449-250MG
APOSPC905449-1GEA
0
EUR
APOSPC905449-1G
APOSPC905449-250MG
1-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-one 95%
1-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-one
Fórmula:
C₁₁H₁₂FNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD05864502 Número CAS: 116247-98-4 |