Print…
2-Fluoro-6-methylbenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC905296-1G PC905296-250MG PC905296-5G
APOSPC905296-1GEA 255 EUR
APOSPC905296-1G APOSPC905296-250MG APOSPC905296-5G
2-Fluoro-6-methylbenzamide 98%
2-Fluoro-6-methylbenzamide
Fórmula: C₈H₈FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660279
Número CAS: 886502-14-3