Print…
2-(2-Fluorophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC905223-1G PC905223-250MG
APOSPC905223-1GEA 864 EUR
APOSPC905223-1G APOSPC905223-250MG
2-(2-Fluorophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
2-(2-Fluorophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Fórmula: C₁₁H₁₂FNO
Peso Molecular: 193.217 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04108264
Número CAS: 66464-20-8