Print…
4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC905092-1G PC905092-250MG
APOSPC905092-1GEA 106 EUR
APOSPC905092-1G APOSPC905092-250MG
4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 95%
4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₇FN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11052635
Número CAS: 1092961-07-3