Print…
5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC905086-100MG PC905086-1G PC905086-250MG
APOSPC905086-100MGEA 0 EUR
APOSPC905086-100MG APOSPC905086-1G APOSPC905086-250MG
5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₄F₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663995
Número CAS: 129295-33-6