5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC905086-100MG
PC905086-1G
PC905086-250MG
APOSPC905086-100MGEA
0
EUR
APOSPC905086-100MG
APOSPC905086-1G
APOSPC905086-250MG
5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Fórmula:
C₈H₄F₂N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD05663995 Número CAS: 129295-33-6 |