Print…
4-Hydroxymethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC905024-10G PC905024-1G PC905024-5G
APOSPC905024-10GEA 870 EUR
APOSPC905024-10G APOSPC905024-1G APOSPC905024-5G
4-Hydroxymethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
4-Hydroxymethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Fórmula: C₈H₆F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06202698
Número CAS: 157437-25-7