Print…
Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC904903-1G PC904903-250MG PC904903-5G
APOSPC904903-1GEA 0 EUR
APOSPC904903-1G APOSPC904903-250MG APOSPC904903-5G
Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate 95+%
Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₇BrFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22565660
Número CAS: 1395493-30-7