Print…
N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC904889-1G PC904889-250MG
APOSPC904889-1GEA 435 EUR
APOSPC904889-1G APOSPC904889-250MG
N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide 95%
N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide
Fórmula: C₇H₅ClFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19441850
Número CAS: 1070892-66-8