Print…
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC904887-10G PC904887-1G PC904887-5G
APOSPC904887-10GEA 672 EUR
APOSPC904887-10G APOSPC904887-1G APOSPC904887-5G
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile 96%
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11977386
Número CAS: 893615-28-6