Print…
2-(Trifluoroacetyl)cyclohexanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC904873-1G PC904873-5G
APOSPC904873-1GEA 34.8 EUR
APOSPC904873-1G APOSPC904873-5G
2-(Trifluoroacetyl)cyclohexanone
2-(Trifluoroacetyl)cyclohexanone
Fórmula: C₈H₉F₃O₂
Peso Molecular: 194.151 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779548
Número CAS: 387-89-3