Print…
2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC904756-1G PC904756-5G
APOSPC904756-1GEA 151 EUR
APOSPC904756-1G APOSPC904756-5G
2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile
Fórmula: C₈H₃F₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09907858
Número CAS: 149489-14-5