Print…
(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-amine hydrochloride
PC904702-1G PC904702-250MG
APOSPC904702-1GEA 328 EUR
APOSPC904702-1G APOSPC904702-250MG
(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 97+%
(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₀FNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15474861
Número CAS: 1260609-97-9