Print…
2-Chloro-6-fluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC904676-1G PC904676-250MG
APOSPC904676-1GEA 683 EUR
APOSPC904676-1G APOSPC904676-250MG
2-Chloro-6-fluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
2-Chloro-6-fluoroquinazolin-4(3H)-one
Fórmula: C₈H₄ClFN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11520685
Número CAS: 769158-12-5