Print…
4-(Trifluoromethyl)benzyl isocyanate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC904664-1G PC904664-5G
APOSPC904664-1GEA 0 EUR
APOSPC904664-1G APOSPC904664-5G
4-(Trifluoromethyl)benzyl isocyanate 95%
4-(Trifluoromethyl)benzyl isocyanate
May form small amount of sediment
Fórmula: C₉H₆F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07779315
Número CAS: 102422-55-9
UN: 2206
ADR: 6.1,III