Print…
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC904625-100MG PC904625-1G PC904625-250MG
APOSPC904625-100MGEA 271 EUR
APOSPC904625-100MG APOSPC904625-1G APOSPC904625-250MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one 98%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one
Fórmula: C₇H₁₀F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09936907
Número CAS: 81363-14-6