Print…
Pyridine trifluoroacetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC904612-100G PC904612-25G PC904612-500G
APOSPC904612-100GEA 82.8 EUR
APOSPC904612-100G APOSPC904612-25G APOSPC904612-500G
Pyridine trifluoroacetate 98%
Pyridine trifluoroacetate
Fórmula: CF₃CO₂H·C₅H₅N
Ponto de Fusão: 83…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013072
Número CAS: 464-05-1