Print…
6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC904604-100MG PC904604-250MG
APOSPC904604-100MGEA 56.7 EUR
APOSPC904604-100MG APOSPC904604-250MG
6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole 96%
6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₆BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20278282
Número CAS: 1394120-64-9