Print…
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC904522-1G PC904522-250MG
APOSPC904522-1GEA 806 EUR
APOSPC904522-1G APOSPC904522-250MG
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₉H₇FN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12962794
Número CAS: 1027530-64-8