Print…
2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC904515-1G PC904515-250MG
APOSPC904515-1GEA 734 EUR
APOSPC904515-1G APOSPC904515-250MG
2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene 95%
2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene
Fórmula: C₈H₉FO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15527256
Número CAS: 828270-59-3