Print…
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC904459-1G PC904459-250MG
APOSPC904459-1GEA 0 EUR
APOSPC904459-1G APOSPC904459-250MG
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene 95%
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene
Fórmula: C₈H₉FO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15527249
Número CAS: 828270-58-2