Print…
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC904283-1G PC904283-250MG
APOSPC904283-1GEA 877 EUR
APOSPC904283-1G APOSPC904283-250MG
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid 96%
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₆FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20658731
Número CAS: 204782-93-4