Print…
Potassium 2-(tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)ethyltrifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium trifluoro-[2-(oxan-2-yloxy)ethyl]boranuide, Potassium trifluoro(2-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)ethyl)borate
PC904235-1G PC904235-250MG PC904235-5G
APOSPC904235-1GEA 89.9 EUR
APOSPC904235-1G APOSPC904235-250MG APOSPC904235-5G
Potassium 2-(tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)ethyltrifluoroborate
Potassium 2-(tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy)ethyltrifluoroborate
Fórmula: C₇H₁₃BF₃O₂·K
Ponto de Fusão: 182…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD22684702
Número CAS: 1408168-76-2