Print…
N-Isopropyl-3-fluoroaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC904100-1G PC904100-250MG
APOSPC904100-1GEA 538 EUR
APOSPC904100-1G APOSPC904100-250MG
N-Isopropyl-3-fluoroaniline 95%
N-Isopropyl-3-fluoroaniline
Fórmula: C₉H₁₂FN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972886
Número CAS: 121431-27-4