Print…
Ethyl 2,2-difluoro-3-aminopropanoate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 3-amino-2,2-difluoropropanoate hydrochloride
PC904025-1G PC904025-250MG
APOSPC904025-1GEA 389 EUR
APOSPC904025-1G APOSPC904025-250MG
Ethyl 2,2-difluoro-3-aminopropanoate hydrochloride 95%
Ethyl 2,2-difluoro-3-aminopropanoate hydrochloride
Fórmula: C₅H₉F₂NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185039
Número CAS: 1263284-04-3