Print…
8-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC904009-1G PC904009-250MG
APOSPC904009-1GEA 342 EUR
APOSPC904009-1G APOSPC904009-250MG
8-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid 95%
8-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₆FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08690746
Número CAS: 914208-13-2