Print…
2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC903990-1G PC903990-250MG PC903990-5G
APOSPC903990-1GEA 134 EUR
APOSPC903990-1G APOSPC903990-250MG APOSPC903990-5G
2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid 96%
2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₁₂F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11042913
Número CAS: 915030-40-9