Print…
Methyl 4-chloro-5-fluoroanthranilate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC903975-10G PC903975-1G PC903975-5G
APOSPC903975-10GEA 1130 EUR
APOSPC903975-10G APOSPC903975-1G APOSPC903975-5G
Methyl 4-chloro-5-fluoroanthranilate 95%
Methyl 4-chloro-5-fluoroanthranilate
Fórmula: C₈H₇ClFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15523631
Número CAS: 104901-79-3