5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC903941-1G
PC903941-5G
APOSPC903941-1GEA
166
EUR
APOSPC903941-1G
APOSPC903941-5G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula:
C₉H₇F₃O₃ Peso Molecular: 220.145 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD13185683 Número CAS: 716-31-4 |