Print…
2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC903918-10G PC903918-1G PC903918-5G
APOSPC903918-10GEA 1030 EUR
APOSPC903918-10G APOSPC903918-1G APOSPC903918-5G
2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene 95%
2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene
Fórmula: C₇H₆FIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00691526
Número CAS: 3824-21-3