Print…
4-Chloro-2,5-difluoroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC903815-1G PC903815-5G
APOSPC903815-1GEA 49.3 EUR
APOSPC903815-1G APOSPC903815-5G
4-Chloro-2,5-difluoroaniline 98%
4-Chloro-2,5-difluoroaniline
Fórmula: C₆H₄ClF₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06808807
Número CAS: 2613-30-1