Print…
Ethyl 2-fluoro-6-methylbenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC903790-10G PC903790-1G PC903790-5G
APOSPC903790-10GEA 754 EUR
APOSPC903790-10G APOSPC903790-1G APOSPC903790-5G
Ethyl 2-fluoro-6-methylbenzoate 97%
Ethyl 2-fluoro-6-methylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₁FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11870183
Número CAS: 90259-30-6