Print…
8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC903774-1G PC903774-250MG
APOSPC903774-1GEA 255 EUR
APOSPC903774-1G APOSPC903774-250MG
8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Fórmula: C₉H₅BrFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15527288
Número CAS: 1065092-35-4