Print…
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC903756-100MG PC903756-250MG
APOSPC903756-100MGEA 29 EUR
APOSPC903756-100MG APOSPC903756-250MG
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 96%
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone
Fórmula: C₇H₆FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07375075
Número CAS: 342602-55-5