Print…
Potassium azetidin-3-yl(trifluoro)boranuide, NBOC protected 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium trifluoro-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]azetidin-3-yl]boranuide, Potassium (1-(tert-butoxycarbonyl)azetidin-3-yl)trifluoroborate
PC903722-1G PC903722-250MG
APOSPC903722-1GEA 375 EUR
APOSPC903722-1G APOSPC903722-250MG
Potassium azetidin-3-yl(trifluoro)boranuide, NBOC protected 98%
Potassium azetidin-3-yl(trifluoro)boranuide, NBOC protected
Fórmula: C₈H₁₄BF₃NO₂·K
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD18712148
Número CAS: 1430219-73-0