Print…
Methyl 2-amino-3,5-difluorobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC903644-1G PC903644-5G
APOSPC903644-1GEA 55.1 EUR
APOSPC903644-1G APOSPC903644-5G
Methyl 2-amino-3,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 2-amino-3,5-difluorobenzoate
Fórmula: C₈H₇F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12159866
Número CAS: 1184559-12-3