Print…
5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC903633-100MG PC903633-50MG
APOSPC903633-100MGEA 46.4 EUR
APOSPC903633-100MG APOSPC903633-50MG
5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde 98%
5-Fluoro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₈H₅FN₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06739142
Número CAS: 485841-48-3