Print…
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC903364-10G PC903364-1G PC903364-5G
APOSPC903364-10GEA 654 EUR
APOSPC903364-10G APOSPC903364-1G APOSPC903364-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Fórmula: C₆H₄BBrClFO₂
Peso Molecular: 253.261 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28143924
Número CAS: 2377608-61-0