Print…
1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)bromobenzene
PC903007-1G PC903007-25G PC903007-5G
APOSPC903007-1GEA 65.4 EUR
APOSPC903007-1G APOSPC903007-25G APOSPC903007-5G
1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₈H₆BrF₃O₂
Peso Molecular: 271.031 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258678
Número CAS: 1049730-84-8