Print…
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,3-Difluoro-5-(methylsulphonyl)benzene
PC902949-1G PC902949-5G
APOSPC902949-1GEA 203 EUR
APOSPC902949-1G APOSPC902949-5G
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene 98%
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene
Fórmula: C₇H₆F₂O₂S
Peso Molecular: 192.183 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09972174
Número CAS: 171421-55-9