Print…
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
PC9029-1G PC9029-5G PC9029-10G
APOSPC9029-1GEA 132 EUR
APOSPC9029-1G APOSPC9029-5G APOSPC9029-10G
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole 97%
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole
Fórmula: C₆H₃ClFN₃
Ponto de Fusão: 214…216 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173671
Número CAS: 99803-85-7