Print…
(S)-1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902865-1G PC902865-250MG
APOSPC902865-1GEA 328 EUR
APOSPC902865-1G APOSPC902865-250MG
(S)-1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95%
(S)-1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Fórmula: C₈H₉BrFN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19382355
Número CAS: 1311254-85-9