Print…
5-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC902807-1G PC902807-250MG
APOSPC902807-1GEA 502 EUR
APOSPC902807-1G APOSPC902807-250MG
5-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine 95%
5-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine
Fórmula: C₅H₃ClFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835255
Número CAS: 1003711-65-6